Learn More
Acide 4-(N-tert-butoxycarbonyl)aminobenzoïque-d4, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(N-tert-Butoxycarbonyl)aminobenzoic Acid-d4 |
| Formule moléculaire | C12 D4 H11 N O4 |
| Quantité | 2.5 mg |
| Synonyme | 4-(tert-Butoxycarbonylamino)benzoic Acid-d4, p-(tert-Butoxycarbonylamino)benzoic Acid-d4, (4-Carboxyphenyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester-d4, 4-[[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]amino]benzoic Acid-d4 |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H15NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-9-6-4-8(5-7-9)10(14)15/h4-7H,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/i4D,5D,6D,7D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(C(=O)O)c([2H])c([2H])c1NC(=O)OC(C)(C)C |
| Nom IUPAC | acide 2,3,5,6-tétradeutéro-4-[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonateylamino]benzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 241.276 |
| Poids de la formule | 241.125 |