Learn More
4-Nitro-1,3-diaminobenzène, TRC
Code produit 30478432
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30478432 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30478432 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN491795100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitro-1,3-phenylenediamine
CAS 5131-58-8
Formule moléculaire C6 H7 N3 O2
Quantité 100 mg
Synonyme 4-Nitro-1,3-phenylenediamine, m-Phenylenediamine','4-nitro- (6CI,7CI,8CI), 4-Nitro-1,3-benzenediamine, 1,3-Diamino-4-nitrobenzene, 2,4-Diaminonitrobenzene, 4-Nitro-1,3-diaminobenzene, 4-Nitro-m-phenylenediamine, C.I. 76030, NSC 9575
Formule InChI InChI=1S/C6H7N3O2/c7-4-1-2-6(9(10)11)5(8)3-4/h1-3H,7-8H2
SMILES Nc1ccc(c(N)c1)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 4-nitrobenzène-1,3-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 153.139
Poids de la formule 153.054