Learn More
4-Nitro-1H-imidazole, TRC
Code produit 30135386
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135386 250 g 250g
30008419 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30135386 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN496220250G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3034-38-6
Formule moléculaire C3 H3 N3 O2
Poids moléculaire (g/mol) 113.07
Synonyme Metronidazole Imp. B (EP), 5-Nitro-1H-imidazole, 4-Nitro-1H-imidazole, 4(or 5)-Nitroimidazole, 1H-4-Nitroimidazole, 1H-5-Nitroimidazole, 4(5)-Nitroimidazole, 4-Nitroimidazole, 5-Nitroimidazole, NSC 50359
Nom IUPAC 4-nitro-1H-imidazole
SMILES [O-][N+](=O)c1c[nH]cn1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitroimidazole
Quantité 250 g
Formule InChI InChI=1S/C3H3N3O2/c7-6(8)3-1-4-2-5-3/h1-2H,(H,4,5)
Poids de la formule 113.0225