Learn More
Acide 4-nitro-1H-pyrazole-3-carboxylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11366659
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11366659 10 g 10g
11356659 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11366659 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26224.09
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5334-40-7 | Molecular Formula: C4H3N3O4 | Molecular Weight: 157.085 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5334-40-7
Formule moléculaire C4H3N3O4
Poids moléculaire (g/mol) 157.085
Numéro MDL MFCD00090899
Clé InChI ZMAXXOYJWZZQBK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitro-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 4-nitropyrazole-3-carboxylic acid, 4-nitro-3-pyrazolecarboxylic acid, 4-nitro-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 4-nitro, 4-nitro-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 4-nitro pyrazole-3-carboxylic acid, 4-nitro-pyrazole-3-carboxylic acid, 4-hydroxynitroso-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, nitropyrazolecarboxylic
CID PubChem 219739
SMILES C1=NNC(=C1[N+](=O)[O-])C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Point de fusion ∼195°C (decomposition)
Quantité 10 g
Poids de la formule 157.08
Pourcentage de pureté 98%