Learn More
4-nitro-1H-pyrazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10389607 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10389607 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10389607 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 430160050
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitro-1H-pyrazole
CAS 2075-46-9
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 161.0°C to 162.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C3H3N3O2
Numéro MDL MFCD00159626
Quantité 5 g
Synonyme 4-nitropyrazole, 1h-pyrazole, 4-nitro, pyrazole, 4-nitro, 4-nitropyrrazole, 4-nitropyrazol, 4-nitro-pyrazole, 4-no2-pyrazole, 4-nitro-1h-pyrazol, 1h-pyrazole-4-nitro, pubchem14984
Clé InChI XORHNJQEWQGXCN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-][N+](=O)C1=CNN=C1
Nom IUPAC 4-nitro-1H-pyrazole
Poids moléculaire (g/mol) 113.08
CID PubChem 16376
Poids de la formule 113.08
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Nitro-1H-pyrazole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.