Learn More
N-oxyde de 4-nitro-2,3-lutidine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11946421 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11946421 5 g 5g
11956421 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11946421 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 441980050
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 37699-43-7
Formule moléculaire C7H8N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 168.15
Numéro MDL MFCD00065172
Clé InChI CFMTVTYBZMKULI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,3-dimethyl-4-nitropyridine-n-oxide, 2,3-dimethyl-4-nitropyridine 1-oxide, 2,3-dimethyl-4-nitropyridine n-oxide, 4-nitro-2,3-lutidine-n-oxide, pyridine, 2,3-dimethyl-4-nitro-, 1-oxide, 2,3-dimethyl-4-nitropyridin-1-ium-1-olate, 4-nitro-2,3-lutidine n-oxide, 4-nitro-2,3-dimethylpyridine n-oxide, 2,3-dimethyl-4-nitro-pyridine 1-oxide, 2,3-dimethyl-4-nitro-1-oxido-pyridin-1-ium
CID PubChem 148223
Nom IUPAC 2,3-diméthyl-4-nitro-1-oxidopyridine-1-ium
SMILES CC1=C(C)[N+]([O-])=CC=C1[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitro-2, 3-lutidine N-oxide
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 94°C to 96°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 168.15
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Nitro-2,3-lutidine N-oxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
RUO– À des fins de recherche uniquement