Learn More
4-Nitro-2,3-lutidine N-Oxyde, TRC
Code produit 30472384
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30472384 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30472384 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN4964501G
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitro-2,3-lutidine N-Oxide
CAS 37699-43-7
Formule moléculaire C7 H8 N2 O3
Quantité 1 g
Synonyme Pyridine, 2,3-dimethyl-4-nitro-, 1-oxide, 2,3-Lutidine, 4-nitro-, 1-oxide (7CI), 2,3-Dimethyl-4-nitro-1-oxidopyridin-1-ium, 2,3-Dimethyl-4-nitropyridine 1-oxide, 2,3-Dimethyl-4-nitropyridine N-oxide, 4-Nitro-2,3-dimethylpyridine N-oxide
Formule InChI InChI=1S/C7H8N2O3/c1-5-6(2)8(10)4-3-7(5)9(11)12/h3-4H,1-2H3
SMILES Cc1c(C)[n+]([O-])ccc1[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 2,3-diméthyl-4-nitro-1-oxidopyridine-1-ium
Poids moléculaire (g/mol) 168.15
Poids de la formule 168.0535