Learn More
4’-Nitro-2’-(trifluorométhyl)acétanilide, 97 %
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4'-Nitro-2'-(trifluoromethyl)acetanilide |
| Point de fusion | 146°C to 150°C |
| Quantité | 25 g |
| Poids de la formule | 248.16 |
| Pourcentage de pureté | 97% |