Learn More
4-Nitro-2-(trifluorométhyl)aniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11334404
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11334404 25 g 25g
11324404 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11334404 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00977.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 121-01-7 | C7H5F3N2O2 | 206.124 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-01-7
Formule moléculaire C7H5F3N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 206.124
Numéro MDL MFCD00007365
Clé InChI HOTZLWVITTVZGY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-5-nitrobenzotrifluoride, 4-nitro-2-trifluoromethyl aniline, 2-amino-5-nitro-trifluorobenzene, 4-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-o-toluidine, 4-nitro-2-trifluoromethyl benzenamine, 4-nitro-a,a,a-trifluoro-o-toluidine, benzenamine, 4-nitro-2-trifluoromethyl, 5-nitro-2-aminobenzotrifluoride, 2-trifluoromethyl-4-nitroaniline, a,a,a-trifluoro-4-nitro-o-toluidine
CID PubChem 67128
Nom IUPAC 4-nitro-2-(trifluorométhyl)aniline
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
Point de fusion 90°C to 93°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 2121347
Poids de la formule 206.13
Pourcentage de pureté 98%