Learn More
Acide 4-nitro-2-(trifluorométhyl)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15437998
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15437998 1 g 1g
15447998 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15437998 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61452.03
 Article restreint
Expédition estimée: 14-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 320-37-6 | C8H4F3NO4 | 235.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 320-37-6
Formule moléculaire C8H4F3NO4
Poids moléculaire (g/mol) 235.12
Numéro MDL MFCD04039246
Clé InChI BPCKZQCTLCTDST-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitro-2-trifluoromethyl benzoic acid, 2-carboxy-5-nitrobenzotrifluoride, 4-nitro-2-trifluoromethyl-benzoic acid, 4-nitro-2-trifluoromethylbenzoic acid, benzoic acid, 4-nitro-2-trifluoromethyl, 4-nitro-2-trifluoromethyl benzoic acid, pubchem1342, ksc496i1p, rarechem al bo 1444, 2-trifluoromethyl-4-nitrobenzoic acid
CID PubChem 2782737
Nom IUPAC 4-nitro-2-(trifluorométhyle)acide benzoïque
SMILES OC(=O)C1=C(C=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Point de fusion 128°C to 132°C
Couleur Jaune
Quantité 1 g
Poids de la formule 235.12
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre