Learn More
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30968550
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30968550 250 mg
30954792 5 g
30951871 25 g
30955222 1 g
30963281 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30968550 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD10790250mg
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
CAS 320-47-8
Formule moléculaire C8H3F3N2O2
Numéro MDL MFCD01075729
Quantité 250 mg
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC(=C(C=C1)C#N)C(F)(F)F
Poids moléculaire (g/mol) 216.12
Pourcentage de pureté 98%