Learn More
4-Nitro--(trifluorométhyl)benzonitrile,2-(trifluorométhyl)benzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11382987
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11382987 5 g 5g
11372987 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11382987 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16318.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 320-47-8 | C8H3F3N2O2 | 216.119 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 320-47-8
Formule moléculaire C8H3F3N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 216.119
Numéro MDL MFCD01075729
Clé InChI AGKQJEFSEQHGTA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitro-2-trifluoromethyl benzonitrile, 2-cyano-5-nitrobenzotrifluoride, 2-trifluoromethyl-4-nitrobenzonitrile, benzonitrile, 4-nitro-2-trifluoromethyl, 4-nitro-2-trifluoromethyl benzenecarbonitrile, pubchem4821, acmc-1ctuy, buttpark 91\04-59, 4-cyano-3-trifluoromethyl nitrobenzene
CID PubChem 2775783
Nom IUPAC 4-nitro-2-(trifluorométhyl)benzonitrile
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(F)(F)F)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Point de fusion 50°C to 54°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 2281014
Poids de la formule 216.12
Pourcentage de pureté 98%