Learn More
4-Nitro-3-(trifluorométhyl)aniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11454874
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11454874 5 g 5g
11444874 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11454874 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A13798.06
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 393-11-3 | C7H5F3N2O2 | 206.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 393-11-3
Formule moléculaire C7H5F3N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 206.12
Numéro MDL MFCD00014717
Clé InChI UTKUVRNVYFTEHF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitro-3-trifluoromethyl aniline, 5-amino-2-nitrobenzotrifluoride, 3-amino-6-nitrobenzotrifluoride, benzenamine, 4-nitro-3-trifluoromethyl, 3-trifluoromethyl-4-nitroaniline, 2-nitro-5-amino benzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-4-nitroanilide, flu-1, 3-amino-6-nitro benzotrifluoride
CID PubChem 94955
Nom IUPAC 4-nitro-3-(trifluorométhyl)aniline
SMILES NC1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
Point de fusion 125°C to 128°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 2650702
Poids de la formule 206.13
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline