Learn More
4-Nitro-3-(trifluorométhyl)aniline (FLU-1), TRC
Code produit 30478023
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30478023 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30478023 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN58740025G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-nitro-3-(trifluoromethyl)aniline
CAS 393-11-3
Formule moléculaire C7 H5 F3 N2 O2
Quantité 25 g
Synonyme 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline, Flutamide Imp. A (EP)
Formule InChI InChI=1S/C7H5F3N2O2/c8-7(9,10)5-3-4(11)1-2-6(5)12(13)14/h1-3H,11H2
SMILES Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 4-nitro-3-(trifluorométhyl)aniline
Poids moléculaire (g/mol) 206.12
Poids de la formule 206.0303