Learn More
4-Nitro-3-(trifluorométhyl)aniline (FLU-1), TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4-nitro-3-(trifluoromethyl)aniline |
| CAS | 393-11-3 |
| Formule moléculaire | C7 H5 F3 N2 O2 |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline, Flutamide Imp. A (EP) |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H5F3N2O2/c8-7(9,10)5-3-4(11)1-2-6(5)12(13)14/h1-3H,11H2 |
| SMILES | Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | 4-nitro-3-(trifluorométhyl)aniline |
| Poids moléculaire (g/mol) | 206.12 |
| Poids de la formule | 206.0303 |