Learn More
4-Nitro-3-(trifluorométhyl)aniline (FLU-1), TRC
Code produit 30482898
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30482898 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30482898 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN5874001G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)aniline (FLU-1)
CAS 393-11-3
Formule moléculaire C7H5F3N2O2
Quantité 1 g
SMILES Nc1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Poids moléculaire (g/mol) 206.12