Learn More
4-Nitro-3-(trifluorométhyl)phénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398045
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398045 1 g 1g
11308055 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11398045 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08228.03
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 88-30-2 | C7H4F3NO3 | 207.108 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 88-30-2
Formule moléculaire C7H4F3NO3
Poids moléculaire (g/mol) 207.108
Numéro MDL MFCD00014714
Clé InChI ZEFMBAFMCSYJOO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitro-3-trifluoromethyl phenol, lamprecide, lamprecid, 5-hydroxy-2-nitrobenzotrifluoride, dowlap f, 3-trifluoromethyl-4-nitrophenol, phenol, 4-nitro-3-trifluoromethyl, usaf ma-6, caswell no. 890, tfm piscicide
CID PubChem 6931
Nom IUPAC 4-nitro-3-(trifluorométhyl)phénol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenol
Point de fusion 74°C to 77°C
Point d’ébullition 135°C to 138°C (0.01 mmHg)
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 2053698
Merck Index 14,9253
Poids de la formule 207.11
Pourcentage de pureté 97%