Learn More
Chlorure de 4-nitro-alpha-toluènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11425500
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11425500 1 g 1g
11435500 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11425500 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H25794.03
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 4025-75-6 | C7H6ClNO4S | 235.638 g/mol
It is used as an intermediate in organic syntheses, pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme intermédiaire dans les synthèses organiques, les produits pharmaceutiques.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants, des bases, de l’eau et de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4025-75-6
Formule moléculaire C7H6ClNO4S
Poids moléculaire (g/mol) 235.638
Numéro MDL MFCD00034030
Clé InChI CAXRPEAFHWDFTD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitrophenyl methanesulfonyl chloride, 4-nitrophenyl methanesulfonylchloride, 4-nitrobenzylsulfonyl chloride, 4-nitro-alpha-toluenesulfonyl chloride, acmc-20afqe, pubchem21404, 4-nitrobenzyl sulfonyl chloride, 4-nitrobenzyl sulphonyl chloride, 4-nitrophenylmethanesulfonylchloride, chloro 4-nitrophenyl methyl sulfone
CID PubChem 2794642
Nom IUPAC Chlorure de (4-nitrophényl)méthanesulfonyle
SMILES C1=CC(=CC=C1CS(=O)(=O)Cl)[N+](=O)[O-]
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Nitro-alpha-toluenesulfonyl chloride
Point de fusion 91°C to 92°C
Quantité 1 g
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 235.64
Pourcentage de pureté 97%