Learn More
4-nitro-m-phénylènediamine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11308655
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11308655 10 g 10g
11318655 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11308655 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12166.09
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 5131-58-8 | C6H7N3O2 | 153.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5131-58-8
Formule moléculaire C6H7N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 153.14
Numéro MDL MFCD00025289
Clé InChI DPIZKMGPXNXSGL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitro-m-phenylenediamine, 4-nitro-1,3-phenylenediamine, 2,4-diaminonitrobenzene, 1,3-benzenediamine, 4-nitro, 4-nitro-1,3-benzenediamine, 1,3-diamino-4-nitrobenzene, m-phenylenediamine, 4-nitro, 3-amino-4-nitrophenylamine, 4-nitro-1,3-fenylendiamin, unii-0d5u5ew62z
CID PubChem 21208
Nom IUPAC 4-nitrobenzene-1,3-diamine
SMILES NC1=CC=C(C(N)=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitro-m-phenylenediamine
Point de fusion 156°C to 160°C
Quantité 10 g
Beilstein 2094904
Poids de la formule 153.14
Pourcentage de pureté 95%