Learn More
4-nitro-o-phénylènediamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11331677
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Unit Size:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11331677 500 g 500g
11321677 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11331677 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L04693.36
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 99-56-9 | C6H7N3O2 | 153.14 g/mol
4-Nitro-o-phenylenediamine is used to study the in vitro activation of 4-nitro-o-phenylenediamine into a potent mutagen in Salmonella typhimurium strain TA98
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-nitro-o-phénylènediamine est utilisé pour étudier l’activation in vitro du 4-nitro-o-phénylènediamine dans un puissant mutagène de la souche TA98 de Salmonella typhimurium
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau (1,2 g/l à 20°C).
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 99-56-9
Formule moléculaire C6H7N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 153.14
Numéro MDL MFCD00007724
Clé InChI RAUWPNXIALNKQM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitro-o-phenylenediamine, 1,2-diamino-4-nitrobenzene, 4-nitro-1,2-phenylenediamine, 2-amino-4-nitroaniline, 3,4-diaminonitrobenzene, p-nitro-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4-nitro, 4-nitro-1,2-diaminobenzene, 4-nitrophenylenediamine, 4-nitro-1,2-benzenediamine
CID PubChem 5111791
ChEBI CHEBI:67116
Nom IUPAC 4-nitrobenzène-1,2-diamine
SMILES NC1=CC=C(C=C1N)[N+]([O-])=O
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Nitro-o-phenylenediamine
Point de fusion 199°C to 203°C
Quantité 500 g
Beilstein 608106
Merck Index 14,6623
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water (1.2g/L at 20°C).
Poids de la formule 153.14
Pourcentage de pureté 97%