Learn More
4-nitro-o-phénylènediamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10376930 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10376930 500 g Flacon en verre 500g
10294810 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10376930 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 148845000
 Article restreint
Expédition estimée: 16-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 99-56-9 | C6H7N3O2 | 153.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-56-9
Formule moléculaire C6H7N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 153.14
Numéro MDL MFCD00007724
Clé InChI RAUWPNXIALNKQM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitro-o-phenylenediamine, 1,2-diamino-4-nitrobenzene, 4-nitro-1,2-phenylenediamine, 2-amino-4-nitroaniline, 3,4-diaminonitrobenzene, p-nitro-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4-nitro, 4-nitro-1,2-diaminobenzene, 4-nitrophenylenediamine, 4-nitro-1,2-benzenediamine
CID PubChem 5111791
ChEBI CHEBI:67116
Nom IUPAC 4-nitrobenzène-1,2-diamine
SMILES NC1=CC=C(C=C1N)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitro-o-phenylenediamine
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 196.0°C to 201.0°C
Couleur Marron-rouge
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire O2NC6H3(NH2)2
Quantité 500 g
Beilstein 13, 29
Merck Index 15, 6710
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in an aquous solution of hydrochloric acid, 20g/L aceton (20°C)
Poids de la formule 153.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre