Learn More
4’-nitroacétanilide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11420014
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11420014 25 g 25g
11410014 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11420014 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13539.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 104-04-1 | C8H8N2O3 | 180.163 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-04-1
Formule moléculaire C8H8N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 180.163
Numéro MDL MFCD00007303
Clé InChI NQRLPDFELNCFHW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-nitroacetanilide, n-4-nitrophenyl acetamide, 4-nitroacetanilide, p-nitroacetanilide, acetamide, n-4-nitrophenyl, n-acetyl-4-nitroaniline, p-acetamidonitrobenzene, acetanilide, p-nitro, p-nitrophenylacetanilide, n-acetyl-p-nitroaniline
CID PubChem 7691
Nom IUPAC N-(4-nitrophényl)acétamide
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Nitroacetanilide
Point de fusion 215°C to 217°C
Quantité 25 g
Beilstein 2211962
Merck Index 14,6581
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté 98%