Learn More
4’-Nitroacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11421568
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11421568 50 g 50g
11431568 250 g 250g
11411568 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11421568 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13877.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 100-19-6 | C8H7NO3 | 165.15 g/mol
4'-Nitroacetophenone is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4′-nitroacétophénone est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants, des alcalis forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-19-6
Formule moléculaire C8H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 165.15
Numéro MDL MFCD00007355
Clé InChI YQYGPGKTNQNXMH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-nitroacetophenone, 4'-nitroacetophenone, 4-nitroacetophenone, 1-4-nitrophenyl ethanone, p-acetylnitrobenzene, paranitroacetophenone, p-nitrophenyl methyl ketone, 1-4-nitrophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-nitrophenyl, pnap
CID PubChem 7487
ChEBI CHEBI:28735
Nom IUPAC 1-(4-nitrophényl)éthanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Nitroacetophenone
Point de fusion 77°C to 81°C
Point d’ébullition 201°C to 202°C
Point d’éclair 149°C (300°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Quantité 50 g
Beilstein 607777
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 165.15
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4'-Nitroacetophenone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Nitroacetophenone