Learn More
4-Nitroaniline-2,3,5,6-d4, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Nitroaniline-2,3,5,6-D4 |
| CAS | 64164-08-5 |
| Formule moléculaire | C6 D4 H2 N2 O2 |
| Quantité | 0.1 g |
| Synonyme | Benzen-2,3,5,6-d4-amine, 4-nitro-, 4-Nitrobenzen-2,3,5,6-d4-amine, 2,3,5,6-Tetradeuterio-4-nitroaniline, 1-Amino-4-nitrobenzene-d4, 4-Nitroaniline-d4, p-Aminonitrobenzene-d4, p-Nitroaniline-d4 |
| Formule InChI | InChI=1 S/C6H6N2O2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4 H,7H2/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(c([2 H])c([2 H])c1N)[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-nitroaniline |
| Poids moléculaire (g/mol) | 142.1487 |
| Poids de la formule | 142.068 g/mol |
| Afficher plus |