Learn More
4-Nitroaniline-2,3,5,6-D4, TRC
Code produit 30473384
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30473384 50 mg
30470330 250 mg
30466133 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30473384 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN49177250MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64164-08-5
Formule moléculaire C6 D4 H2 N2 O2
Poids moléculaire (g/mol) 142.1487
Synonyme Benzen-2,3,5,6-d4-amine, 4-nitro-, 4-Nitrobenzen-2,3,5,6-d4-amine, 2,3,5,6-Tetradeuterio-4-nitroaniline, 1-Amino-4-nitrobenzene-d4, 4-Nitroaniline-d4, p-Aminonitrobenzene-d4, p-Nitroaniline-d4
Nom IUPAC 2,3,5,6-tetradeuterio-4-nitroaniline
SMILES [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1N)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitroaniline-2,3,5,6-D4
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H6N2O2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H,7H2/i1D,2D,3D,4D
Poids de la formule 142.068