Learn More
4-nitroaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11424183
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11424183 5000 g 5000g
11414183 250 g 250g
11404183 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11424183 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10369.0I
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 100-01-6 | C6H6N2O2 | 138.13 g/mol
p-Nitroaniline is a a common chromophore and potentially useful syntetic reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La p-Nitroaniline est un chromophore commun et un réactif synthétique potentiellement utile.
Solubilité
Soluble dans l’eau chaude et l’alcool
Remarques
Conserver à 4°C. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-01-6
Formule moléculaire C6H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 138.13
Numéro MDL MFCD00007858
Clé InChI TYMLOMAKGOJONV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-nitroaniline, p-nitraniline, 4-nitrobenzenamine, p-aminonitrobenzene, 4-nitraniline, benzenamine, 4-nitro, p-nitrophenylamine, 1-amino-4-nitrobenzene, aniline, p-nitro, developer p
CID PubChem 7475
ChEBI CHEBI:17064
Nom IUPAC 4-nitroaniline
SMILES NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitroaniline
Point de fusion 147°C to 149°C
Densité 1.437
Point d’ébullition 260°C (100 mmHg)
Point d’éclair 165°C (329°F)
Odeur Amine-like
Quantité 5000 g
Numéro UN UN1661
Beilstein 508690
Merck Index 14,6584
Informations sur la solubilité Soluble in hot water and alcohol
Poids de la formule 138.13
Pourcentage de pureté 98%