Learn More
4-Nitroaniline, ≥ 99,0 % (HPLC), Honeywell™ Fluka™
Code produit 15696900 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15696900 25 g Flacon en verre 25g
15686900 100 g Flacon en verre 100g
15606910 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15696900 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 7268025G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Substance de matrice pour MALDI-MS, ≥99,0 % (HPLC)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-01-6
Formule moléculaire C6H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 138.13
Numéro MDL MFCD00007858
Clé InChI TYMLOMAKGOJONV-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 7475
ChEBI CHEBI:17064
Nom IUPAC 4-nitroaniline
SMILES NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitroaniline
Point de fusion 146°C to 149°C
Couleur Jaune
Densité 1.44 g/cm3
pH 7
Point d’ébullition 260°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire O2NC6H4NH2
Quantité 25 g
Numéro UN UN1661
Beilstein 508690
Poids de la formule 138.12g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0% (HPLC)
Forme physique Crystals