Learn More
4-nitroaniline, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10657794 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10657794 100 g Flacon en verre 100g
10523871 500 g Flacon en verre 500g
11935211 2.5 kg Bouteille en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10657794 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 128371000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    48.70€
    40.65€ / 100g
    Économisez 8.05€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 100-01-6 | C6H6N2O2 | 138.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-01-6
Formule moléculaire C6H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 138.13
Numéro MDL MFCD00007858
Clé InChI TYMLOMAKGOJONV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-nitroaniline, p-nitraniline, 4-nitrobenzenamine, p-aminonitrobenzene, 4-nitraniline, benzenamine, 4-nitro, p-nitrophenylamine, 1-amino-4-nitrobenzene, aniline, p-nitro, developer p
CID PubChem 7475
ChEBI CHEBI:17064
Nom IUPAC 4-nitroaniline
SMILES NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitroaniline
Point de fusion 146.0°C to 151.0°C
Couleur Jaune à marron
Point d’ébullition 332.0°C
Point d’éclair 199°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire O2NC6H4NH2
Quantité 100 g
Beilstein 12,711
Merck Index 15,667
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.8g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,benzene and methanol,1 g soluble in 25 mL alcohol,1 g soluble in 30 mL ether
Poids de la formule 138.13
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux ou paillettes
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Nitroaniline
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.