Learn More
4-Nitroaniline, TRC
Code produit 30472356
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30472356 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30472356 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN4917705G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Nitroaniline
CAS 100-01-6
Formule moléculaire C6 H6 N2 O2
Quantité 5 g
Synonyme Benzenamine, 4-nitro-, Aniline, p-nitro- (8CI), 4-Nitrobenzenamine, 1-Amino-4-nitrobenzene, 4-Amino-1-nitrobenzene, 4-Aminonitrobenzene, 4-Nitro-1-aminobenzene, 4-Nitroaniline, 4-Nitrophenylamine, Azoamine Red Zh, C.I. 37035, C.I. Azoic Diazo Component 37, C.I. Developer 17, Developer P, Devol Red GG, Fast Red 2G Base, Fast Red Base 2J, Fast Red Base GG, Fast Red GG Base, Fast Red MP Base, Fast Red P Base, NSC 9797, Naphtoelan Red GG Base, Nitrazol CF extra, PNA, Red 2G Base, Shinnippon Fast Red GG Base, p-Aminonitrobenze, p-Aminonitrobenzene, p-Nitraniline, p-Nitroaniline, p-Nitrophenylamine
Formule InChI InChI=1S/C6H6N2O2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H,7H2
SMILES Nc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 4-nitroaniline
Poids moléculaire (g/mol) 138.12
Poids de la formule 138.0429