Learn More
4-Nitroanisole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499436
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499436 1000 g 1000g
11409446 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11499436 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19152.0B
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 100-17-4 | C7H7NO3 | 153.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-17-4
Formule moléculaire C7H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 153.14
Numéro MDL MFCD00007327
Clé InChI BNUHAJGCKIQFGE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitroanisole, p-nitroanisole, 4-methoxynitrobenzene, p-methoxynitrobenzene, benzene, 1-methoxy-4-nitro, nitroanisole, p-nitroanisol, anisole, p-nitro, 4-nitrophenyl methyl ether, unii-g989z7wolh
CID PubChem 7485
ChEBI CHEBI:1911
Nom IUPAC 1-méthoxy-4-nitrobenzène
SMILES COC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitroanisole
Point de fusion 50°C to 54°C
Densité 1.233
Point d’ébullition 260°C
Point d’éclair 130°C (266°F)
Quantité 1000 g
Numéro UN UN3458
Beilstein 1865361
Merck Index 14,6585
Poids de la formule 153.14
Pourcentage de pureté 97%