Learn More
4-nitroanisole, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10041540 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10041540 250 g Flacon en verre 250g
10745021 5 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10041540 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 147022500
 Article restreint
Expédition estimée: 24-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 100-17-4 | C7H7NO3 | 153.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-17-4
Formule moléculaire C7H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 153.14
Numéro MDL MFCD00007327
Clé InChI BNUHAJGCKIQFGE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitroanisole, p-nitroanisole, 4-methoxynitrobenzene, p-methoxynitrobenzene, benzene, 1-methoxy-4-nitro, nitroanisole, p-nitroanisol, anisole, p-nitro, 4-nitrophenyl methyl ether, unii-g989z7wolh
CID PubChem 7485
ChEBI CHEBI:1911
Nom IUPAC 1-méthoxy-4-nitrobenzène
SMILES COC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitroanisole
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 51.0°C to 53.0°C
Couleur Marron à vert
Densité 1.2300g/mL
Point d’ébullition 260.0°C
Point d’éclair 130°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire O2NC6H4OCH3
Quantité 250 g
Beilstein 06, 230
Merck Index 15, 6671
Gravité spécifique 1.23
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.468g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 153.14
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Crystals
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Nitroanisole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
Mention de danger
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.