Learn More
4-nitrobenzaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11434773
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11434773 25 g 25g
11444773 100 g -
11454773 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11434773 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11655.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 555-16-8 | C7H5NO3 | 151.12 g/mol
4-Nitrobenzaldehyde is used in the preparation of homoallylic alcohols. It is also involved in the development and evaluation of a series of tripeptide organocatalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-nitrobenzaldéhyde est utilisé dans la préparation des alcools homoallyliques. Il participe également au développement et à l’évaluation d’une série d’organocatalyseurs tripeptidiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol, le benzène et l’acide acétique glacial. Légèrement soluble dans l’éther.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes et les agents réducteurs puissants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 555-16-8
Formule moléculaire C7H5NO3
Poids moléculaire (g/mol) 151.12
Numéro MDL MFCD00007346
Clé InChI BXRFQSNOROATLV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-nitro, p-formylnitrobenzene, benzaldehyde, p-nitro, 4-nitrobenzaldehydde, 4-nitro-benzaldehyde, 4-formylnitrobenzene, p-nitro benzaldehyde, 4-nitro benzaldehyde, ccris 1675
CID PubChem 541
ChEBI CHEBI:66926
Nom IUPAC 4-nitrobenzaldéhyde
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrobenzaldehyde
Point de fusion 104°C to 106°C
Quantité 25 g
Beilstein 386796
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,6587
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol,benzene,glacial acetic acid. Slightly soluble in ether.
Poids de la formule 151.12
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Nitrobenzaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Nitrobenzaldehyde