Learn More
4-nitrobenzaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10255630 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10255630 25 g Flacon en plastique 25g
10736581 100 g Flacon en plastique -
11954801 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10255630 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 156990250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    42.60€
    36.65€ / 25g
    Économisez 5.95€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 555-16-8 | C7H5NO3 | 151.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 555-16-8
Formule moléculaire C7H5NO3
Poids moléculaire (g/mol) 151.12
Numéro MDL MFCD00007346
Clé InChI BXRFQSNOROATLV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-nitro, p-formylnitrobenzene, benzaldehyde, p-nitro, 4-nitrobenzaldehydde, 4-nitro-benzaldehyde, 4-formylnitrobenzene, p-nitro benzaldehyde, 4-nitro benzaldehyde, ccris 1675
CID PubChem 541
ChEBI CHEBI:66926
Nom IUPAC 4-nitrobenzaldéhyde
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrobenzaldehyde
Point de fusion 105.0°C to 106.0°C
Couleur Jaune à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire O2NC6H4CHO
Quantité 25 g
Beilstein 07,256
Merck Index 14,6587
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,soluble in alcohol and benzene,slightly soluble in ether
Poids de la formule 151.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Nitrobenzaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.