Learn More
4-Nitrobenzaldéhyde-d4, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Nitrobenzaldehyde-d4 |
| CAS | 1020718-72-2 |
| Formule moléculaire | C7 2H4 H N O3 |
| Quantité | 5 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H5NO3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-5H/i1D,2D,3D,4D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C=O)[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | 2,3,5,6-tétradéutéro-4-nitrobenzaldéhyde |
| Poids moléculaire (g/mol) | 155.14 |
| Poids de la formule | 155.0521 |