Learn More
4-Nitrobenzaldéhyde, TRC
Code produit 30478431
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30478431 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30478431 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN492130100G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrobenzaldehyde
CAS 555-16-8
Formule moléculaire C7 H5 N O3
Quantité 100 g
Synonyme 4-Nitrobenzaldehyde
Formule InChI InChI=1S/C7H5NO3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-5H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(C=O)cc1
Nom IUPAC 4-nitrobenzaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 151.12
Poids de la formule 151.0269