Learn More
4-Acide boronique de nitrobenzène, ester de pinacol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15499617
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15499617 1 g 1g
15409627 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15499617 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52848.03
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 171364-83-3 | C12H16BNO4 | 249.073 g/mol
4-Nitrobenzeneboronic acid pinacol ester is a reactant involved in synthesis of aryl azides, arylation of allylic chlorides, synthesis of RNA conjugates, alkoxycarbonylation, synthesis of mTOR and PI3K inhibitors as antitumor agents, electro oxidative synthesis of biaryls.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L‘ester pinacol de l‘acide 4-nitrobenzyèneboronique est un réactif impliqué dans la synthèse des azides d‘aryle, l‘arylation des chlorures allyliques, la synthèse des conjugués d‘ARN, l‘alkoxycarbonylation, la synthèse des inhibiteurs de mTOR et de PI3K comme agents antitumoraux, la synthèse électro-oxydative des biaryles.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 171364-83-3
Formule moléculaire C12H16BNO4
Poids moléculaire (g/mol) 249.073
Numéro MDL MFCD02179437
Clé InChI LUWACRUAJXZANC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-nitrophenyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-nitrophenylboronic acid pinacol ester, 4-nitrophenylboronic acid, pinacol ester, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl nitrobenzene, 4-nitrophenyl boronic acid, pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-4-nitrophenyl, pubchem8088, pinacol 4-nitrophenyl boronate;, 4-nitrophenylboronate pinacol ester;, para-nitrobenzeneboronic acid pinacol ester;
CID PubChem 2773555
Nom IUPAC 4,4,5,5-tétraméthyl-2-4-nitrophényl)-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Nitrobenzeneboronic acid pinacol ester
Point de fusion 108°C to 109°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 249.08
Pourcentage de pureté 98%