Learn More
4-Nitrobenzèneméthanol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Nitrobenzenemethanol |
| CAS | 619-73-8 |
| Formule moléculaire | C7H7NO3 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | (4-Nitrophenyl)methanol, 1-(Hydroxymethyl)-4-nitrobenzene, 4-(Hydroxymethyl)nitrobenzene, 4-Nitrobenzenemethanol, 4-Nitrobenzyl alcohol, NSC 5389, p-(Hydroxymethyl)nitrobenzene, p-Nitrobenzyl alcohol, p-Nitrophenylmethanol, p-Nitrobenzyl Alcohol |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H7NO3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4,9H,5H2 |
| SMILES | OCc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | (4-nitrophényl)méthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 153.14 |
| Poids de la formule | 153.0426 |