Learn More
Acide 4-nitrobenzènesulfonique hydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10741062 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10741062 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10741062 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 415820250
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrobenzenesulfonic acid hydrate
Note relative au nom pract., 85%
CAS 138-42-1
% min. CAS 80.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 105.0°C to 112.0°C
Couleur Beige à orange-jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H5NO5S
Formule linéaire SO3HC6H4NO2
Numéro MDL MFCD09037353
Quantité 25 g
Synonyme 4-nitrobenzenesulfonic acid, benzenesulfonic acid, 4-nitro, p-nitrobenzenesulfonic acid, 4-nitrobenzenesulfonate, p-nitrophenylsulfonic acid, 4-nitrobenzenesulphonic acid, 4-nitro-benzenesulfonic acid, benzenesulfonic acid, p-nitro, ccris 3132, acmc-1bvgi
Clé InChI SPXOTSHWBDUUMT-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Nom IUPAC 4-nitrobenzene-1-sulfonic acid
Poids moléculaire (g/mol) 203.17
CID PubChem 8740
Poids de la formule 203.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Nitrobenzenesulfonic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.