Learn More
Chlorure de 4-nitrobenzènesulfonyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10791442 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10791442 25 g Flacon en verre 25g
10238083 5 g Flacon en verre 5g
10290031 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10791442 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 415850250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 98-74-8 | C6H4ClNO4S | 221.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-74-8
Formule moléculaire C6H4ClNO4S
Poids moléculaire (g/mol) 221.61
Numéro MDL MFCD00007445
Clé InChI JXRGUPLJCCDGKG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitrobenzenesulfonylchloride, 4-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-nitro, 4-nitrobenzenesulphonyl chloride, 4-nitrophenylsulfonyl chloride, p-nitrophenylsulfonyl chloride, 4-nitrobenzenesulfonic acid chloride, p-nitrobenzenesulfonyl chloride, 4-nitrobenzenesulphonylchloride, 4-nitro-benzenesulfonyl chloride
CID PubChem 7404
Nom IUPAC Chlorure de 4-nitrobenzènesulfonyle
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrobenzenesulfonyl chloride
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 75°C to 80°C
Couleur Jaune à marron
Point d’ébullition 143°C to 144°C (2.0 hPa)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire SO2ClC6H4NO2
Quantité 25 g
Beilstein 11, 72
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 221.62
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre