Learn More
Chlorure de 4-nitrobenzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11418427
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11418427 25 g 25g
11428427 100 g 100g
11438427 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11418427 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18512.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 98-74-8 | C6H4ClNO4S | 221.61 g/mol
4-Nitrobenzenesulfonyl chloride is used as an intermediate for the synthesis of pharmaceuticals like foscmprenavir, darunavir and amprenavir. It is involved in the preparation of N-nosyl-alpha-amino acid for peptide synthesis. It is also used for stereoselective α-glucosylation of partially protected carbohydrates in association with silver tri-fluoromethanesulfonate, N,N-dimethylacetamide and triethylamine. It is widely used for the synthesis of hydroxylamines of sulfadiazine, sulfamethoxazole and [Cu(bipy)2Cl](nbs) (1) (bipy = 2,2'-bipyridine, nbs = 4-nitrobenzenesulfonate).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 4-nitrobenzènesulfonyle est utilisé comme intermédiaire pour la synthèse de produits pharmaceutiques tels que le foscmprénavir, le darunavir et l’amprénavir. Il participe à la préparation de l’acide N-nosyl-alpha-amino pour la synthèse des peptides. Il est également utilisé pour la α-glucosylation stéréosélective des glucides partiellement protégés en association avec le tri-fluorométhanesulfonate d’argent, le N,N-diméthylacétamide et la triéthylamine. Il est largement utilisé pour la synthèse d’hydroxylamines de sulfadiazine, de sulfaméthoxazole et de [Cu(bipy)2Cl](nbs) (1) (bipy = 2,2′-bipyridine, nbs = 4-nitrobenzènesulfonate).
Solubilité
Soluble dans le toluène, le tétrahydrofurane, le chlorure de méthylène et l’acétate d’éthyle. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-74-8
Formule moléculaire C6H4ClNO4S
Poids moléculaire (g/mol) 221.61
Numéro MDL MFCD00007445
Clé InChI JXRGUPLJCCDGKG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitrobenzenesulfonylchloride, 4-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-nitro, 4-nitrobenzenesulphonyl chloride, 4-nitrophenylsulfonyl chloride, p-nitrophenylsulfonyl chloride, 4-nitrobenzenesulfonic acid chloride, p-nitrobenzenesulfonyl chloride, 4-nitrobenzenesulphonylchloride, 4-nitro-benzenesulfonyl chloride
CID PubChem 7404
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrobenzenesulfonyl chloride
Point de fusion 76°C to 80°C
Point d’ébullition 143°C to 144°C (1.5 mmHg)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 746543
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in toluene,tetrahydrofuran,methylene chloride and ethyl acetate. Insoluble in water.
Nom IUPAC 4-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride
Poids de la formule 221.62
Pourcentage de pureté 97%