Learn More
Chlorure de 4-nitrobenzènesulfonyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Nitrobenzenesulfonyl Chloride |
| CAS | 98-74-8 |
| Formule moléculaire | C6 H4 Cl N O4 S |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H4ClNO4S/c7-13(11,12)6-3-1-5(2-4-6)8(9)10/h1-4H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl |
| Nom IUPAC | Chlorure de 4-nitrobenzènesulfonyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 221.62 |
| Poids de la formule | 220.955 |