Learn More
4-nitrobenzhydrazide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499146
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499146 10 g 10g
11409156 50 g 50g
11419156 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11499146 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18016.09
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 636-97-5 | C7H7N3O3 | 181.151 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 636-97-5
Formule moléculaire C7H7N3O3
Poids moléculaire (g/mol) 181.151
Numéro MDL MFCD00007604
Clé InChI FKZXYJYTUSGIQE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitrobenzhydrazide, p-nitrobenzhydrazide, 4-nitrobenzoylhydrazine, p-nitrobenzohydrazide, p-nitrobenzoylhydrazide, p-nitrobenzoic hydrazide, p-nitrobenzoic acid hydrazide, p-nitrobenzoyl hydrazine, 4-nitrobenzoic acid hydrazide, 4-nitrobenzoyl hydrazide
CID PubChem 3693744
ChEBI CHEBI:66928
Nom IUPAC 4-nitrobenzohydrazide
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)NN)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrobenzhydrazide
Point de fusion ∼216°C (decomposition)
Quantité 10 g
Beilstein 519882
Poids de la formule 181.15
Pourcentage de pureté ≥98%