Learn More
Acide 4-Nitrobenzoique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11427786
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11427786 250 g 250g
11417786 1000 g 1000g
11437786 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11427786 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14738.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 62-23-7 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
4-Nitrobenzoic acid used as an intermediate for bulk drugs especially in the manufacturing of folic acid and in the manufacturing of PABA, DABA & dye intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-nitrobenzoïque est utilisé comme intermédiaire pour les médicaments en vrac, en particulier dans la fabrication d’acide folique et dans la fabrication de PABA, de DABA & d’intermédiaire de colorant.
Solubilité
Très légèrement soluble dans l’eau froide.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62-23-7
Formule moléculaire C7H5NO4
Poids moléculaire (g/mol) 167.12
Numéro MDL MFCD00007352
Clé InChI OTLNPYWUJOZPPA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitrobenzoic acid, p-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 4-nitro, nitrodracylic acid, 4-nitrodracylic acid, 1-carboxy-4-nitrobenzene, benzoic acid, p-nitro, p-nitrobenzoicacid, p-nitrobenzenecarboxylic acid, kyselina p-nitrobenzoova
CID PubChem 6108
ChEBI CHEBI:262350
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrobenzoic acid
Point de fusion 239°C to 241°C
Densité 1.61
Quantité 250 g
Beilstein 973593
Merck Index 14,6589
Informations sur la solubilité Very slightly soluble in cold water.
Poids de la formule 167.12
Pourcentage de pureté 99%