Learn More
Acide 4-nitrobenzoïque, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Nom chimique ou matériau | 4-Nitrobenzoic acid |
| Note relative au nom | 99+% |
| % min. CAS | 99.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 239.0°C to 242.0°C |
| Couleur | Jaune |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Formule linéaire | O2NC6H4CO2H |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 4-Nitrobenzoic acid
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
- P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.