Learn More
Acide 4-nitrobenzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Nitrobenzoic acid |
| CAS | 62-23-7 |
| Formule moléculaire | C7 H5 N O4 |
| Quantité | 1 kg |
| Synonyme | 4-Nitrobenzoic acid, Benzoic acid','p-nitro- (8CI), 4-Nitrobenzoic acid, NSC 7707, Nitrodracylic acid, p-Carboxynitrobenzene, p-Nitrobenzenecarboxylic acid, p-Nitrobenzoic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-1-3-6(4-2-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | Acide 4-nitrobenzoïque |
| Poids moléculaire (g/mol) | 167.12 |
| Poids de la formule | 167.0219 |