Learn More
Acide 4-nitrobenzoïque, TRC
Code produit 30468827
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30468827 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30468827 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN493550100G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrobenzoic acid
CAS 62-23-7
Formule moléculaire C7 H5 N O4
Quantité 100 g
Synonyme 4-Nitrobenzoic acid, Benzoic acid','p-nitro- (8CI), 4-Nitrobenzoic acid, NSC 7707, Nitrodracylic acid, p-Carboxynitrobenzene, p-Nitrobenzenecarboxylic acid, p-Nitrobenzoic acid
Formule InChI InChI=1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-1-3-6(4-2-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)
SMILES OC(=O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC Acide 4-nitrobenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 167.12
Poids de la formule 167.0219