Learn More
4-nitrobenzonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10677092 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10677092 25 g Flacon en verre 25g
13448338 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10677092 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 128480250
 Article restreint
Expédition estimée: 04-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 619-72-7 | C7H4N2O2 | 148.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 619-72-7
Formule moléculaire C7H4N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 148.12
Numéro MDL MFCD00007279
Clé InChI NKJIFDNZPGLLSH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzonitrile, 4-nitro, 4-cyanonitrobenzene, p-nitrobenzonitrile, p-cyanonitrobenzene, benzonitrile, p-nitro, 4-nitrobenzenecarbonitrile, 1-nitro-4-cyanobenzene, 4-nitro-benzonitrile, ccris 2328, 4-nitrobenzonitril
CID PubChem 12090
Nom IUPAC 4-nitrobenzonitrile
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrobenzonitrile
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 144.0°C to 149.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire O2NC6H4CN
Quantité 25 g
Beilstein 09,397
Informations sur la solubilité Solubility in water: sparingly soluble
Poids de la formule 148.12
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Nitrobenzonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.