Learn More
4-nitrobenzophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494327
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494327 5 g 5g
11404337 25 g 25g
11414337 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11494327 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20405.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1144-74-7 | C13H9NO3 | 227.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1144-74-7
Formule moléculaire C13H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 227.22
Numéro MDL MFCD00007354
Clé InChI ZYMCBJWUWHHVRX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitrobenzophenone, p-nitrobenzophenone, 4-nitrophenyl phenyl methanone, benzophenone, 4-nitro, methanone, 4-nitrophenyl phenyl, 4-nitrophenyl phenyl ketone, 4-nitrophenyl-phenylmethanone, 4-nitrophenyl-phenyl-methanone, 4-nitro-benzophenone
CID PubChem 70839
Nom IUPAC (4-nitrophenyl)(phenyl)methanone
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrobenzophenone
Point de fusion 136°C to 138°C
Quantité 5 g
Beilstein 1912753
Poids de la formule 227.22
Pourcentage de pureté 99%