Learn More
4-nitrobenzotrifluorure, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 10696154 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10696154 1 g Flacon en verre 1g
10720901 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10696154 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 199260010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 402-54-0
Numéro MDL MFCD00007358
Clé InChI XKYLCLMYQDFGKO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitrobenzotrifluoride, 1-nitro-4-trifluoromethyl benzene, p-nitrobenzotrifluoride, benzene, 1-nitro-4-trifluoromethyl, 4-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 4-trifluoromethyl nitrobenzene, 4-nitro-a,a,a-trifluorotoluene, p-nitro-trifluoromethylphenol, p-trifluoromethylnitrobenzene, 4-nitro-.alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluorotoluene
CID PubChem 9821
Nom IUPAC 1-nitro-4-(trifluorométhyl)benzène
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrobenzotrifluoride
Note relative au nom 96%
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 37.0°C to 42.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 81.0°C to 83.0°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair 88°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H4F3NO2
Formule linéaire O2NC6H4CF3
Quantité 1 g
Beilstein 05, II, 251
Poids moléculaire (g/mol) 191.11
Poids de la formule 191.11
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux ou masse cristalline