Learn More
4-nitrobenzotrifluorure, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10720901 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10720901 5 g Flacon en verre 5g
10696154 1 g Flacon en verre 1g
2 options
Code produit. 10720901
Marque: Thermo Scientific Acros 199260050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 402-54-0
Numéro MDL MFCD00007358
Clé InChI XKYLCLMYQDFGKO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-nitrobenzotrifluoride, 1-nitro-4-trifluoromethyl benzene, p-nitrobenzotrifluoride, benzene, 1-nitro-4-trifluoromethyl, 4-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 4-trifluoromethyl nitrobenzene, 4-nitro-a,a,a-trifluorotoluene, p-nitro-trifluoromethylphenol, p-trifluoromethylnitrobenzene, 4-nitro-.alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluorotoluene
CID PubChem 9821
Nom IUPAC 1-nitro-4-(trifluorométhyl)benzène
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrobenzotrifluoride
Note relative au nom 96%
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 37.0°C to 42.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 81.0°C to 83.0°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair 88°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H4F3NO2
Formule linéaire O2NC6H4CF3
Quantité 5 g
Beilstein 05, II, 251
Poids moléculaire (g/mol) 191.11
Poids de la formule 191.11
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux ou masse cristalline